Learn More
1-Brom-4-(ethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343207 100 g 100 Gramm
11323207 5 g 5 Gramm
11333207 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13718.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30506-30-0
Summenformel C8H9BrS
Molekulargewicht (g/mol) 217.124
MDL-Nummer MFCD01318109
InChI-Schlüssel CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
PubChem CID 7006650
IUPAC-Name 1-brom-4-ethylsulfanylbenzol
SMILES CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Siedepunkt 109°C to 111°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.6069
Menge 100 g
Beilstein 2354970
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 97%