Learn More
1-Brom-4-Ethoxy-3-(Trifluormethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416877 5 g 5 Gramm
15406877 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33973.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 914635-58-8
Summenformel C9H8BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 269.061
MDL-Nummer MFCD08059521
InChI-Schlüssel BGDWEDIMCBCUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-ethoxy-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2-trifluoromethyl phenetole, 1-bromo-4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzene, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 44717398
IUPAC-Name 4-Brom-1-ethoxy-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Menge 5 g
Formelmasse 269.06
Reinheit (%) 97%