Learn More
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395289 5 g 5 Gramm
11385289 1 g -
11305299 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20106.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5905-69-1 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5905-69-1
Summenformel C7H5BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 223.017
MDL-Nummer MFCD00221465
InChI-Schlüssel ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy bromobenzene, p-difluoromethoxybromobenzene, 1-difluoromethoxy-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethoxy, l-bromo-4-difluoromethoxy benzene, pubchem4309, acmc-209m9x, p-difluoro-methoxybromobenzene, ksc495s1h
PubChem CID 2737007
IUPAC-Name 1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Dichte 1.631
Siedepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.501
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2521410
Formelmasse 223.02
Reinheit (%) 97%