Learn More
1-Brom-4-cyclohexylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391637 5 g 5 Gramm
11301647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04636.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25109-28-8 | C12H15Br | 239.156 g/mol
1-Bromo-4-cyclohexylbenzene is used as a organic light-emitting diode and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-4 Cyclohexylbenzol wird als organische Leuchtdiode und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25109-28-8
Summenformel C12H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 239.156
MDL-Nummer MFCD00019339
InChI-Schlüssel LVIJLEREXMVRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromocyclohexylbenzene, 1-brom-4-cyclohexylbenzol, zlchem 88, 4-cyclohexylbromobenzene, 4-bromophenylcyclohexane, acmc-1ccsm, 4-bromo-1-cyclohexylbenzene, 1-bromo-4-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-cyclohexyl, lvijlerexmvran-uhfffaoysa
PubChem CID 90718
IUPAC-Name 1-Brom-4-cyclohexylbenzol
SMILES C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-cyclohexylbenzene
Dichte 1.287
Siedepunkt 90°C to 94°C (0.01 mmHg)
Brechungsindex 1.5595
Menge 5 g
Beilstein 2209869
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 239.16
Reinheit (%) 98%