Learn More
1-Brom-4-Chlorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440143 250 g 250 Gramm
11379409 100 g 100 Gramm
11430143 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12160.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-4-Chlorbenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.045 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-39-8
Summenformel C6H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
MDL-Nummer MFCD00000600
InChI-Schlüssel NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC-Name 1-Brom-4-Chlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-chlorobenzene
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Menge 250 g
Geruch Aromatic
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1099014
Siedepunkt 196°C
Formelmasse 191.46
Reinheit (%) ≥98%