Learn More
1-Brom-4-Chlorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081953
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
106-39-8
C6H4BrCl
191.45
MFCD00000600
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
7806
1-Brom-4-Chlorbenzol
ClC1=CC=C(Br)C=C1
106-39-8
C6H4BrCl
191.45
MFCD00000600
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
7806
1-Brom-4-Chlorbenzol
ClC1=CC=C(Br)C=C1
1-Bromo-4-chlorobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-4-Chlorbenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.045 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-chlorobenzene
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Dichte 1.651
Siedepunkt 196°C
Menge 100 g
Geruch Aromatic
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1099014
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.045g/L.
Formelmasse 191.46
Reinheit (%) ≥98%