Learn More
1-Brom-4-butoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-butoxybenzene |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | BrC6H4O(CH2)3CH3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether |
| Formelmasse | 229.12 |
| Reinheit (%) | 97% |