Learn More
1-Brom-4-(2-bromethyl)benzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene |
| CAS | 1746-28-7 |
| Summenformel | C8H8Br2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | BrCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-Brom-4-(2-Bromethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.96 |
| Formelmasse | 261.8993 |