Learn More
1-Bromo-3-Phenoxybenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11336136 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11336136 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00156DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H9BrO
MDL-Nummer MFCD00474520
Menge 1 g
Synonym 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
InChI-Schlüssel AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
IUPAC-Name 1-Brom-3-phenoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 249.11
PubChem CID 96165
Formelmasse 249.11
Reinheit (%) 97%