Learn More
1-Brom-3-n-Hexylbenzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391999
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391999 25 g 25 Gramm
11381999 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26063.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38409-59-5 | C12H17Br | 241.172 g/mol
1-Bromo-3-n-hexylbenzene is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-3-n-Hexylbenzol wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Vollständig mischbar mit Ethanol, Aceton, Toluol, Methylenchlorid.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38409-59-5
Summenformel C12H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 241.172
MDL-Nummer MFCD09909567
InChI-Schlüssel HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
PubChem CID 563022
IUPAC-Name 1-Brom-3-Hexylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-n-hexylbenzene
Dichte 1.179
Siedepunkt 90°C to 98°C (5 mmHg)
Flammpunkt >120°C (248°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride.
Formelmasse 241.17
Reinheit (%) ≥97%