Learn More
1-Brom-3-n-Hexylbenzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromo-3-n-hexylbenzene is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromo-3-n-Hexylbenzol wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Vollständig mischbar mit Ethanol, Aceton, Toluol, Methylenchlorid.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-n-hexylbenzene |
| Dichte | 1.179 |
| Siedepunkt | 90°C to 98°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | >120°C (248°F) |
| Brechungsindex | 1.522 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. |
| Formelmasse | 241.17 |
| Reinheit (%) | ≥97% |