Learn More
1-Bromo-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Brom-3 -Methylbutan wurde bei der Synthese von 1-(3-methylbutyl)pyrrol und bei der Herstellung von Pentylperoxy-Radikalen mittels direkter Photolyse-Produktionsmethode verwendet. Es wurde auch als Extraktionslösungsmittel für die Bestimmung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in Wasserproben verwendet, wobei die Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion mit der Gaschromatographie-Massenspektrometrie kombiniert wurde. Es wird auch als Alkylhalogenid und organisches Synthese-Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-methylbutane |
| Schmelzpunkt | -112°C |
| Dichte | 1.208 |
| Siedepunkt | 120°C to 121°C |
| Flammpunkt | 22°C (71°F) |
| Brechungsindex | 1.4409 |
| Menge | 5000 g |
| UN-Nummer | UN2341 |
| Beilstein | 773652 |
| Merck Index | 14,5114 |
| Mehr anzeigen |