Learn More
1-Bromo-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441828
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441828 250 g 250 Gramm
11431828 1000 g 1000 Gramm
11454190 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14492.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
1-Bromo-3-methylbutane was used in the synthesis of 1-(3-methylbutyl)pyrrole and in the production of pentyl peroxy radical by direct photolysis production method. It was also used as extraction solvent for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples using liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. It is also used as an alkyl halide and organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3 -Methylbutan wurde bei der Synthese von 1-(3-methylbutyl)pyrrol und bei der Herstellung von Pentylperoxy-Radikalen mittels direkter Photolyse-Produktionsmethode verwendet. Es wurde auch als Extraktionslösungsmittel für die Bestimmung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in Wasserproben verwendet, wobei die Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion mit der Gaschromatographie-Massenspektrometrie kombiniert wurde. Es wird auch als Alkylhalogenid und organisches Synthese-Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-82-4
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000253
InChI-Schlüssel YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methylbutan
SMILES CC(C)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-methylbutane
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.208
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Brechungsindex 1.4409
Menge 250 g
UN-Nummer UN2341
Beilstein 773652
Merck Index 14,5114
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 98%