Learn More
1-Brom-3-methyl-2-buten (90%), TRC
Artikelnummer. 30338518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6860655G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Summenformel C5H9Br
Menge 5 g
Synonym 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(=CCBr)C
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methylbut-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 149.03
Formelmasse 147.9888