Learn More
1-Brom-3-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30346913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346913 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6877735G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS 591-18-4
Summenformel C6H4BrI
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Brc1cccc(I)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 282.9
Formelmasse 281.8541