Learn More
1-Brom-3-fluorbenzol, 99 %
Artikelnummer. 11464190
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464190 25 g 25 Gramm
11399206 10 g 10 Gramm
11409842 50 g 50 Gramm
11474190 100 g 100 Gramm
11419842 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11464190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10858.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-06-9
Summenformel C6H4BrF
MDL-Nummer MFCD00000326
InChI-Schlüssel QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC-Name 1-Brom-3-fluorbenzol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-fluorobenzene
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.594
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5275
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1853969
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Molekulargewicht (g/mol) 175
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-fluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-3-bromobenzene
RUO– Nur für Forschungszwecke