Learn More
1-Brom-3-Chlorobenzen, 96 %, Acros Organics
Catalog Number 15239806
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1798-85-2
C9H9Br
197.08
MFCD01070823
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N
m-bromophenylcyclopropane, 3-bromo-1-cyclopropylbenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl-benzene, benzene, 1-bromo-3-cyclopropyl, 3-cyclopropylbromobenzene, pubchem22120, bromo-3-cyclopropyl-benzene, 1-cyclopropyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl benzene, benzene,1-bromo-3-cyclopropyl
3282672
1-bromo-3-cyclopropylbenzene
BrC1=CC=CC(=C1)C1CC1
1798-85-2
C9H9Br
197.08
MFCD01070823
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N
m-bromophenylcyclopropane, 3-bromo-1-cyclopropylbenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl-benzene, benzene, 1-bromo-3-cyclopropyl, 3-cyclopropylbromobenzene, pubchem22120, bromo-3-cyclopropyl-benzene, 1-cyclopropyl-3-bromobenzene, 1-bromo-3-cyclopropyl benzene, benzene,1-bromo-3-cyclopropyl
3282672
1-bromo-3-cyclopropylbenzene
BrC1=CC=CC(=C1)C1CC1
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 197.07
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.