Learn More
1-Brom-3-Chlorpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494190 500 g 500 Gramm
11484190 100 g 100 Gramm
11440223 250 g 250 Gramm
11430223 1000 g -
11450223 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11494190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11395.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Brom-3-Chlorpropan wird in der Zubereitung pharmazeutischer Wirkstoffe wie Gemfibrozil und Reproterol verwendet. Es ist auch an der Vorbereitung von analgetischen Wirkstoffen und Wirkstoffen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt. Es findet Einsatz als Phasentrennungsreagenz zur Isolierung von Ribonukleinsäure (RNA) in hoher Qualität. Es gilt als Ersatz von Chloroform in Nukleinsäure-Trennungen.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkoholen, Chlorofom und Äther. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Aminen, Nitriden, Azo/Diazoverbindungen, Alkalimetallen und Epoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-70-6
Summenformel C3H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 157.435
MDL-Nummer MFCD00000998
InChI-Schlüssel MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlorpropan
SMILES C(CCl)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-chloropropane
Schmelzpunkt -59°C
Siedepunkt 142°C to 145°C
Flammpunkt >140°C (284°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2688
Beilstein 605278
Formelmasse 157.44
Reinheit (%) 99%