Learn More
1-Brom-3-chlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30347141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347141 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB682215100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Summenformel C6 H4 Br Cl
Menge 100 g
Synonym 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
Formelmasse 189.9185