Learn More
1-Brom-3-Chlor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492679 1 g 1 Gramm
15412689 250 mg 250 Milligramm
15402689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66020.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 450412-28-9 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450412-28-9
Summenformel C6H3BrClI
Molekulargewicht (g/mol) 317.35
MDL-Nummer MFCD09907935
InChI-Schlüssel GIMVCZMZRZGDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-chloroiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-3-chlorobenzene, benzene, 1-?bromo-?3-?chloro-?2-?iodo
PubChem CID 10335963
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlor-2-Iodbenzol
SMILES ClC1=C(I)C(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Menge 1 g
Beilstein 9119447
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 317.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest