Learn More
1-Brom-3,5-dimethyladamantan, Mikromol™
Artikelnummer. 17959024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959024 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17959024 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1045.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Brom-3,5-dimethyladamantan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H19 Br
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP), Memantine Related Compound D
InChI-Formel InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dimethyladamantan
Molekulargewicht (g/mol) 243.18
Menge 25 mg
Formelmasse 242,067 g/mol