Learn More
1-Brom-3,5-Dimethoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471528 25 g 25 Gramm
15461528 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55312.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene is used as an intermediate in the synthetic preparation of pharmaceutical inhibitors via cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3,5-Dimethoxybenzol wird als Zwischenprodukt bei der synthetischen Herstellung pharmazeutischer Hemmer über Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20469-65-2
Summenformel C8H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD06200685
InChI-Schlüssel KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene