Learn More
1-Brom-3,5-Dichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510532 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10510532 5 g Glasflasche 5 Gramm
10397131 25 g Glasflasche 25 Gramm
10448862 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510532 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331900050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19752-55-7
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.9
MDL-Nummer MFCD00000584
InChI-Schlüssel DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dichlorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 225.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke