Learn More
1-Brom-3,5-Dichlorbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427176 100 g 100 Gramm
11407176 5 g 5 Gramm
11417176 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25492.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 19752-55-7 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19752-55-7
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.894
MDL-Nummer MFCD00000584
InChI-Schlüssel DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-Dichlorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Siedepunkt 232°C
Menge 100 g
Beilstein 1931524
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 97%