Learn More
1-Brom-3,4-Difluorbenzol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 233190010
Additional Details : CAS : 348-61-8 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10003060
  • 15.20 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
348-61-8
193
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
67675
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
C6H3BrF2
MFCD00000304
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
4-Brom-1,2-Difluorbenzol
Spezifikation
1-Bromo-3, 4-difluorobenzene
33°C
Glasflasche
1.707
Farblos bis hellgelb
1g
348-61-8
100.0
C6H3BrF2
MFCD00000304
Solubility in water: insoluble
C1=CC(=C(C=C1Br)F)F
193
193
98%
1.7070g/mL
Authentic
1.5040 to 1.506
150°C to 151°C
-4°C
98%
97.5
97.5% min. (GC)
BrC6H3F2
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-1,2-Difluorbenzol
67675
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation