Learn More
1-Brom-3,4-dichlorbenzol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene |
| CAS | 18282-59-2 |
| Summenformel | C6H3BrCl2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 4-Brom-1,2-Dichlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.9 |
| Formelmasse | 223.8795 |