Learn More
1-Brom-3,4,5-Trimethoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492731 5 g 5 Gramm
15402222 25 g 25 Gramm
15412222 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458130050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2675-79-8
Summenformel C9H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.09
MDL-Nummer MFCD00017169
InChI-Schlüssel XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
IUPAC-Name 5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Schmelzpunkt 78.0°C to 82.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 247.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.