Learn More
1-Brom-3,3-dimethylbutan-2-on, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one |
CAS Min. % | 80.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.3300g/mL |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)3CCOCH2Br |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 179.06 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |