Learn More
1-Brom-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469183 50 g 50 Gramm
11479183 250 g 250 Gramm
11459183 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469183 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11686.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.64 CHF
    66.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 7.99 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
1-Bromo-2-nitrobenzene is used in organic synthesis. It also can react with 2-methylamino-benzoic acid to get N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-anthranilic acid. And it is also used in the preparation of 4-methoxy-2?-nitrodiphenyl ether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-nitrobenzol wird bei der organischen Synthese verwendet. Es kann auch mit 2-Methylamino-benzoesäure reagieren, um N-Methyl-N-(2-nitrophenyl)-anthranilsäure zu ergeben. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-Methoxy-2′-nitrodiphenylether, 1-Methoxy-3,5-bis-(2-nitrophenoxy)benzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-19-5
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.007
MDL-Nummer MFCD00007045
InChI-Schlüssel ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC-Name 1-Brom-2-Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt 112°C (233°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3459
Beilstein 2044109
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 99%