Learn More
1-Brom-2-naphthoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11985001 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11985001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440390010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-naphthoic acid
CAS 20717-79-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H7BrO2
Menge 1 g
Synonym 1-bromo-2-naphthoic acid, 1-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-bromo, maybridge4_002377, 1-bromo-2-naphthoicacid, 1-bromo-2-napthoic acid, 1-bromo-2-naphtoic acid, acmc-1ck28, 2-?naphthalenecarboxyli?c acid, 2-naphthalenecarboxylicacid,1-bromo
InChI-Schlüssel VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Bromnaphtalin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 251.08
PubChem CID 88665
Formelmasse 251.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.