Learn More
1-Brom-2-naphthaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-naphthaldehyde |
| CAS | 3378-82-3 |
| Summenformel | C11H7BrO |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H |
| SMILES | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2-naphthaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.08 |
| Formelmasse | 233.97 |