Learn More
1-Brom-2-Methoxynaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493168 5 g 5 Gramm
11403178 25 g 25 Gramm
11413178 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18926.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3401-47-6 | C11H9BrO | 237.10 g/mol
1-Bromo-2-methoxy-naphthalene is a useful synthetic intermediate. It is used as a reagent to synthesize a catalyst for highly enantioselective aziridination of styrene derivatives. It can also be used to prepare biaryls or biheterocycles by palladium-catalyzed Ullmann coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-methoxy-naphthalin ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es wird als Reagenz zur Synthese eines Katalysators für die hochgradig enantioselektive Aziridinierung von Styrolderivaten verwendet. Es kann auch zur Herstellung von Biarylen oder Biheterocyclen durch die palladiumkatalysierte Ullmann-Kupplung verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3401-47-6
Summenformel C11H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 237.10
MDL-Nummer MFCD00055374
InChI-Schlüssel XNIGURFWNPLWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-methoxy-naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-methoxy, acmc-1cjky, maybridge3_005134, 2-methoxy-1-bromonaphthalene, 1-bromo-2-methoxy-naphtalene
PubChem CID 72860
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methoxynaphthalin
SMILES COC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Schmelzpunkt 79°C to 80°C
Menge 5 g
Beilstein 2045600
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 97%