Learn More
1-Brom-2-iodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30347169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347169 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6838555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS 583-55-1
Summenformel C6 H4 Br I
Menge 5 g
Synonym 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1I
IUPAC-Name 1-Brom-2-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 282.904
Formelmasse 281.854