Learn More
1-Brom-2-iodbenzen, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448876 5 g 5 Gramm
11458876 25 g 25 Gramm
11468876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17020.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromiodbenzol wird bei der Synthese von Diarylaminen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-55-1
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.906
MDL-Nummer MFCD00001030
InChI-Schlüssel OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC-Name 1-Brom-2-iodbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-iodobenzene
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Dichte 2.256
Siedepunkt 257°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6645
Menge 5 g
Beilstein 1855309
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 282.91
Reinheit (%) ≥98%