Learn More
1-Brom-2-hexadecanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397489 10 g 10 Gramm
11307499 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397489 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27872.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21436-52-2 | Molecular Formula: C16H31BrO | Molecular Weight: 319.327 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21436-52-2
Summenformel C16H31BrO
Molekulargewicht (g/mol) 319.327
MDL-Nummer MFCD07777089
InChI-Schlüssel ICZYLTOWIBJLIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-hexadecanone, acmc-1cipg, 2-hexadecanone,1-bromo
PubChem CID 14843414
IUPAC-Name 1-Bromhexadecan-2-on
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-hexadecanone
Schmelzpunkt 54°C to 59°C
Menge 10 g
Formelmasse 319.32
Reinheit (%) 97%