Learn More
1-Brom-2-Fluor-5-(Trifluormethoxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498145 25 g 25 Gramm
15425397 1 g 1 Gramm
15435397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32650.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 286932-57-8 | C7H3BrF4O | 258.998 g/mol
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene used as solvents. Mostly employed in chemical processing, extraction and separation of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Fluor-5-(Trifluoromethoxy)Benzol als Lösungsmittel. Wird hauptsächlich in der chemischen Verarbeitung, Extraktion und Trennung von Chemikalien eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286932-57-8
Summenformel C7H3BrF4O
Molekulargewicht (g/mol) 258.998
MDL-Nummer MFCD02181186
InChI-Schlüssel VVVFPEJORKPEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluorotrifluoroanisole, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-bromobenzene, 3-bromo-4-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 3-bromo-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-bromo-4-fluorotrifluoromethoxybenzene, pubchem12363, acmc-1cocq
PubChem CID 25067359
IUPAC-Name 2-Brom-1-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Menge 25 g
Formelmasse 259
Reinheit (%) 98%