Learn More
1-Brom-2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 259 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |