Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10698254 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
10698254 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10698254 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 295430050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
CAS 136434-77-0
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 41°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3BrFI
Strukturformel BrC6H3(F)I
MDL-Nummer MFCD00042577
Menge 5 g
Synonym 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
InChI-Schlüssel OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
IUPAC-Name 1-Brom-2-Fluor-4-Iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 300.90
PubChem CID 2725006
Formelmasse 300.89
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Crystalline Low Melting Solid