Learn More
1-Brom-2-ethylhexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-ethylhexane |
| CAS | 18908-66-2 |
| Summenformel | C8H17Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Ethyl-1-hexyl Bromide, 2-Ethylhexyl Bromide, 3-(Bromomethyl)heptane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CBr |
| IUPAC-Name | 3-(Brommethyl)Heptan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.12 |
| Formelmasse | 192.0514 |