Learn More
1-Brom-2-Chlorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469353 250 g 250 Gramm
11459353 50 g 50 Gramm
11449353 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11782.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.452 g/mol
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. Es wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und synthetischen Chemie verwendet. Weiterhin dient es als Reagenz bei der Herstellung von Arylpiperidinen und Aryltetrahydropyridinen als 5-HT2C-Agonisten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-80-4
Summenformel C6H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.452
MDL-Nummer MFCD00000532
InChI-Schlüssel QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC-Name 1-Brom-2-Chlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-chlorobenzene
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.649
Menge 250 g
Brechungsindex 1.5815
Beilstein 1855303
Siedepunkt 203°C to 205°C
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 191.46
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene