Learn More
1-Brom-2-Chlor-1,1,2-Trifluor-3-Buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429557 25 g 25 Gramm
11419557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22057.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-25-4
Summenformel C4H3BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 223.42
MDL-Nummer MFCD00039225
InChI-Schlüssel VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
PubChem CID 136217
IUPAC-Name 4-Brom-3-Chlor-3,4,4-Trifluorobut-1-en
SMILES FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Dichte 1.678
Siedepunkt 98°C to 99°C
Brechungsindex 1.407
Menge 25 g
Beilstein 1758700
Formelmasse 223.43
Reinheit (%) 97%