Learn More
1-Brom-2-butin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-bromobut-2-yne |
| CAS | 3355-28-0 |
| Summenformel | C4 H5 Br |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-butyne, 1-Bromo-3-methyl-2-butyne, 2-Butyn-1-yl Bromide, 2-Butynyl Bromide, 4-Bromobut-2-yne |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3 |
| SMILES | CC#CCBr |
| IUPAC-Name | 1-Brombut-2-in |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.987 |
| Formelmasse | 131.957 |