Learn More
1-Brom-2-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048037
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11374586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20134.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
1-Bromo-2-butyne is used in the preparation of six to eight annulated ring compounds in reaction with indoles and pseudopterane (±)-Kallolide B, which is a marine natural product. Further, it acts as a precursor in the preparation of axially chiral teranyl compounds, alkylation of L-tryptophan methyl ester, 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride and mono-propargylated diene derivative. In addition to this, it is also used in the synthesis of isopropylbut-2-ynylamine, allenylcyclobutanol derivatives, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane, allenylindium and axially chiral teranyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Butyn kommt bei der Herstellung von sechs bis acht annulierten Ringverbindungen in Reaktion mit Indolen und Pseudopteran (+/-)-Kallolid B, einem natürlichen Meeresprodukt, zum Einsatz. Wirkt darüber hinaus als Vorstufe bei der Herstellung axialchiraler Geranylverbindungen, der Alkylierung von L-Tryptophanmethylester, von 4-Butynyloxybenzolsulfonylchlorid und von mono-propargyliertem Dien-Derivat. Wird zudem auch bei der Synthese von Isopropylbut-2-ynylamin, Allenylcyclobutanol-Derivaten, Allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfan, Allenylindium und axialchiralen Geranylverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3355-28-0
Summenformel C4H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 132.988
MDL-Nummer MFCD00190233
InChI-Schlüssel LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
IUPAC-Name 1-Brombut-2-in
SMILES CC#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-butyne
Dichte 1.519
Siedepunkt 123°C to 125°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 605306
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 132.99
Reinheit (%) 98%