Learn More
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462958 5 g 5 Gramm
11452958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18670.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167415-27-2
Summenformel C6H2BrF2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.99
MDL-Nummer MFCD00042184
InChI-Schlüssel GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
PubChem CID 2736286
IUPAC-Name 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Menge 5 g
Beilstein 7411347
Formelmasse 237.99
Reinheit (%) 97%