Learn More
1-Brom-2,5-Dichlor-3-Fluorobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329355
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329355 25 g 25 Gramm
11309355 1 g -
11319355 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329355 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16713.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202865-57-4
Summenformel C6H2BrCl2F
Molekulargewicht (g/mol) 243.88
MDL-Nummer MFCD00142585
InChI-Schlüssel CAYJMDVKWMVOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-3-fluorobromobenzene, 3-bromo-2,5-dichloro-1-fluorobenzene, pubchem3211, acmc-1cm10, #, 2-bromo-6-fluoro-1,4-phenylene dichloride, benzene, 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluoro, 1-bromanyl-2,5-bis chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 618513
IUPAC-Name 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Brechungsindex 1.5757
Menge 25 g
Formelmasse 243.89
Reinheit (%) 97%