Learn More
1-Brom-2,5-bis(trifluormethyl)benzol, 97 %
Artikelnummer. 11497166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497166 5 g 5 Gramm
11487166 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25491.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7617-93-8
Summenformel C8H3BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 293.006
MDL-Nummer MFCD03094336
InChI-Schlüssel GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-bis trifluoromethyl, pubchem4264, acmc-1bisb, ksc495k7j, 2,5-bis-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 2734763
IUPAC-Name 2-Brom-1,4-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dichte 1.691
Siedepunkt 146°C to 147°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 5 g
Formelmasse 293.01
Reinheit (%) 97%