Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2, 4-dinitrobenzene |
| CAS | 584-48-5 |
| Summenformel | C6H3BrN2O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801 |
| InChI-Schlüssel | PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,4-dinitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.004 |
| PubChem CID | 11441 |
| Mehr anzeigen |