Learn More
1-Brom-2,4-Dichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455033 5 g 5 Gramm
11465033 25 g 25 Gramm
11475033 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455033 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12298.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1193-72-2 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is used to produce 2,4,4'-trichloro-biphenyl. This reaction will need aq. Na2CO3 and solvents dioxane, ethanol. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2,4-dichlorbenzol wird zur Herstellung von 2,4,4′-Trichlorbiphenyl verwendet. Für diese Reaktion benötigt man Wasser, Na2CO3 und die Lösungsmittel Dioxan und Ethanol. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-72-2
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.894
MDL-Nummer MFCD00018333
InChI-Schlüssel ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
PubChem CID 70947
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 26°C to 27°C
Siedepunkt 235°C
Menge 5 g
Beilstein 1635733
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 98%