Learn More
1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430498 5 g 5 Gramm
11420498 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-75-3
Summenformel C8H3BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 293.01
MDL-Nummer MFCD00074904
InChI-Schlüssel QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1,3-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-4-bromobenzene, 2,4-ditrifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethylbromobenzene, fxffr be exfff, pubchem8494
PubChem CID 136164
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Dichte 1.738
Siedepunkt 163°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.437
Menge 5 g
Beilstein 6208648
Formelmasse 293.01
Reinheit (%) 97%