Learn More
1-Brom-2,3-dimethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| CAS | 576-23-8 |
| Summenformel | C8 H9 Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)Br)C |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,3-Dimethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.0611 |
| Formelmasse | 183.9888 |